Läs mer
Cytiva Whatman™ HEPA-CAP 150
Diameter (metrisk) skiva:
150 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
inlopp 3/8 tum. FNPT, uttag 3/8 tum. FNPT
Whatman™ HEPA-CAP 150
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Beskrivning | HEPA-CAP 150, inlopp 3/8 tum. FNPT, uttag 3/8 tum. FNPT (1 st) |
| Material (membran) | Mikrofiber i glas |
| Material för hölje | Polypropen |
| Inloppsstil | 3/8 tum FNPT |
| Max. Tryck | 4,1 bar (60 psi) |
| Antal per förpackning | 1 Styck |
| Outlet stil | 3/8 tum FNPT |
| Kvantitet | 5 stycken |
| Diameter (metrisk) skiva | 150 mm |