Läs mer
QIAGEN QIAcard FTA Eluera indikerar mikro
Produktkod. 11904426
Kvantitet:
100 Pk.
25 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Varje
Produktkod. 11904426
Brand: QIAGEN WB120411
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För insamling, stabilisering, bearbetning, transport och arkivering av biologiska prover. 1 provyta per kort.
  • FTA Elueringsteknologi för bekväm vattenbaserad eluering av nukleinsyror.
  • QIAcard som indikerar FTA Korten innehåller en rosa färg som blir vit när ett färglöst prov, t.ex. munceller eller saliv appliceras.
  • Stabilisering och skydd av nukleinsyror vid rumstemperatur med för fläckvolymer på 125μ L.
  • Celllys vid kontakt, denaturerar proteiner och skyddar DNA från nedbrytning.
Specifikationer
Innehåll och lagring Rumstemperatur
Beskrivning Samla in, bearbeta, transportera och förvara färglösa biologiska prover, såsom buckala eller salivprover. Med FTA Eluera, proteiner förblir tätt bundna medan DNA elueras från matrisen.
För användning med (applikation) Multiplex PCR, Sekvensering efter PCR-amplifiering, SNP-analys, STR-analys, HLA-typning, Helgenom-amplifiering, Kvantitativ PCR, Biobanking, Farmakogenomik, Genotypning, Genetisk identifiering, Transgen detektion
Inkluderar Inert färgämne
Produkttyp Indikerar FTA Elute Micro Card
Kvantitet 100 Pk.
Provvolym 40μ L
Testtid 15 till 30 min
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
Faroangivelser
  • H302 + H312 + H332-Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt