Läs mer
Cytiva Whatman™ Kjeldahl Analysvägningspapper, betyg B-2
Produktkod. 10346004
Mått (L x B):
101,6 x 101,6 mm (4 x 4 tum)
152,4 x 152,4 mm (6 x 6 tum)
304,8 x 304,8 mm (12 x 12 tum)
76,2 x 76,2 mm (3 x 3 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 10346004
Brand: Cytiva 10347670
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Löser upp restfritt i sur lösning, vilket är kritiskt i applikationer som t.ex Kjeldahl analys av kväve i jord. Whatman Kjeldahl Analysvägningspapper, klass B-2 är tunt, lätt och har låg kvävehalt för noggrann kemisk analys.
  • Tunn (0,04 mm) och lätt (43 g/m 2 )
  • Transparent och slät pergamentyta
  • Enkel vägning och provöverföring
  • Pålitlig för kvantitativ överföring
  • Utbud av arkstorlekar för enkel användning
  • Lågkvävepapper som är fritt från rester för noggrann kemisk analys
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Ark
Material Pergamentpapper
Kvalitet B-2
Kvantitet 500 Pk.
Tjocklek (metrisk) 0.04 mm
Mått (L x B) 304,8 x 304,8 mm (12 x 12 tum)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 304.8 mm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 304.8 mm