Läs mer
Cytiva Whatman™ Blyacetat testpappersdispenser
Kvantitet:
Varje
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Dispenser för snabbt kvalitativt testpapper för att detektera svavelväte
Blyacetattestpappersdetektering
- Så lite som 5 ppm atmosfärisk eller gasström H 2 S
- Så lite som 4 ppm H 2 0 2 genom att försvarta papper med H 2 S
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För snabba kvalitativa testpapper för att detektera vätesulfid, detektera∼ 5 ppm H2S i atmosfären eller gasström |
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Blyacetat testpappersdispenser |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Fara
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1A
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 3
- H360FD-Kan skada fertiliteten. Kan skada det ofödda barnet.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P273-Undvik utsläpp till miljön.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: acetic acid, lead(2+) salt, trihydrate