Läs mer
Cytiva™ Whatman™ Linsrengöringsvävnad
Beskrivning
Ger repfria rengöringslösningar. Whatman™ Linsrengöringsvävnad avlägsnar säkert ytfukt och fett.
Mjuk texturerad stark vävnad lämnar inga fibrer. Skyddar linser och andra optiska ytor gjorda av glas, kvarts eller plast från repor.
- Kemiskt ren, fri från silikon och andra tillsatser
- Hög uppsugningsförmåga leder till ökad säkerhet vid borttagning av ytfukt och fett
- Tjocklek 0,035 till 0,040 mm
- Betyg 105 ark
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Linstvätt |
| Beskrivning | Skadar inte linser eller optiska ytor, lämnar inga fibrer |
| Mått (L x B) | 300 x 200 mm |
| För användning med (applikation) | Säker borttagning av ytfukt och fett. |
| Kvantitet | 100 ark |