Läs mer
Cytiva Whatman™ Linsrengöringsvävnad
Produktkod. p-3651084
Mått (L x B):
150 x 100 mm
300 x 200 mm
570 x 460 mm
Kvantitet:
100 ark
25 Sheets/Wallet, 25 Wallets/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Paket med 625
Produktkod. 11360654
Brand: Cytiva 2105841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger repfria rengöringslösningar. Whatman™ Linsrengöringsvävnad avlägsnar säkert ytfukt och fett.
Mjuk texturerad stark vävnad lämnar inga fibrer. Skyddar linser och andra optiska ytor gjorda av glas, kvarts eller plast från repor.
  • Kemiskt ren, fri från silikon och andra tillsatser
  • Hög uppsugningsförmåga leder till ökad säkerhet vid borttagning av ytfukt och fett
  • Tjocklek 0,035 till 0,040 mm
  • Betyg 105 ark
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Linstvätt
Beskrivning Skadar inte linser eller optiska ytor, lämnar inga fibrer
Mått (L x B) 150 x 100 mm
För användning med (applikation) Säker borttagning av ytfukt och fett.
Kvantitet 25 Sheets/Wallet, 25 Wallets/Cs.