Läs mer
Cytiva Whatman™ Lakmusblått testpapper
Produktkod. 11380674
Formatera:
Remsa
Rulle
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11380674
Brand: Cytiva 2600201A
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Impregnerade med en blandning av pH-indikatorer, antar syra-alkali lackmuspapper en färg som är specifik för provets pH vid kontakt med ett prov. Whatman™ Litmus Blue Test Paper ger snabb bestämning av pH-värden och har en mängd olika tillämpningar i laboratorier och industri.
Tester med blandade indikatorer utformade för snabb, exakt och pålitlig pH-lösningstestning.
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för ett brett utbud av rutinmässiga pH-tester
  • Bekväm och bärbar för fältbruk
  • Färgförändring i pH-lösningar från cirka 5 till 8
  • Ekonomisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färgindikator Blått
pH-intervall 5 till 8
Formatera Rulle
Kvantitet 1 vardera
Typ Testpapper