Läs mer
Cytiva Whatman™ ME 24 Vanliga blandade cellulosaestermembran
Produktkod. 11305324
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11305324
Brand: Cytiva 10401731
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Möjliggör upptagning av tillväxtmedier till bakteriekolonierna utan att kemiskt hämma deras tillväxt. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membran är sammansatt av cellulosaacetat och cellulosanitrat, vilket ger en mer enhetlig yta.
  • Stöder visuell uppräkning av bakterier
  • Lämplig för bakterieodling, inklusive E. coli -odling
  • Biologiskt inert med god termisk stabilitet
  • Enhetlig mikroporös struktur resulterar i höga flödeshastigheter när den används för filtrering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 3,7 bar
Material MCE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 20 s/100 ml/12,5 cm 2
Rutnätsfärg Vanlig
Inkluderar Interleaving papper
Typ av membran ME24
Antal per förpackning 25 förpackning
Tjocklek (metrisk) 135μ m
Diameter (metrisk) 142 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.