Läs mer
Cytiva Whatman™ ME 24 Vanliga blandade cellulosaestermembran
Beskrivning
Möjliggör upptagning av tillväxtmedier till bakteriekolonierna utan att kemiskt hämma deras tillväxt. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membran är sammansatt av cellulosaacetat och cellulosanitrat, vilket ger en mer enhetlig yta.
- Stöder visuell uppräkning av bakterier
- Lämplig för bakterieodling, inklusive E. coli -odling
- Biologiskt inert med god termisk stabilitet
- Enhetlig mikroporös struktur resulterar i höga flödeshastigheter när den används för filtrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bubble Point | 3,7 bar |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 20 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Rutnätsfärg | Vanlig |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Typ av membran | ME24 |
| Antal per förpackning | 100 förpackning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose