Läs mer
Cytiva Whatman™ ME 24 Vanliga blandade cellulosaestermembran
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
50 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
Möjliggör upptagning av tillväxtmedier till bakteriekolonierna utan att kemiskt hämma deras tillväxt. Whatman™ ME 24 Plain Mixed Cellulose Ester Membran är sammansatt av cellulosaacetat och cellulosanitrat, vilket ger en mer enhetlig yta.
- Stöder visuell uppräkning av bakterier
- Lämplig för bakterieodling, inklusive E. coli -odling
- Biologiskt inert med god termisk stabilitet
- Enhetlig mikroporös struktur resulterar i höga flödeshastigheter när den används för filtrering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bubble Point | 3,7 bar |
| Material | MCE |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 20 s/100 ml/12,5 cm 2 |
| Rutnätsfärg | Vanlig |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Typ av membran | ME24 |
| Antal per förpackning | 25 förpackning |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ME24, 0.2 µm 142 mm, 25 pack
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.