Läs mer
Cytiva Whatman™ ME 25 Vanliga blandade cellulosaestermembran
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Beskrivning
- Utmärkt kontrast för lättare partikeldetektering.
- Erbjuder en hög grad av inre yta för bättre adsorption av produkten.
- Högre smutsladdningskapacitet.
- Biologiskt inert med god termisk stabilitet.
- Inga ytaktiva ämnen förorenar prover.
- Enhetlig mikroporös struktur av membranet ger höga flödeshastigheter.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Bubble Point | 2,8 bar |
| Material | Cellulosaacetat, Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Flödeshastighet | 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2 |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Typ av membran | ME25 |
| Kvantitet | 25/Pk. |
| Yttyp | Vanlig |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose