Läs mer
Cytiva Whatman™ ME 25 Vanliga blandade cellulosaestermembran
Produktkod. p-4781241
Diameter (metrisk):
25 mm
50 mm
90 mm
100 mm
110 mm
142 mm
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Paket med 50
Produktkod. 11355304
Brand: Cytiva 10401606
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Underlättar räkneprocessen och minimerar ögontrötthet med färgkontrast mellan ytan och kolonierna. Whatman™ ME 25 Plain Mixed Cellulose Ester Membran kännetecknas av en slät och mer enhetlig yta.
  • Utmärkt kontrast för lättare partikeldetektering.
  • Erbjuder en hög grad av inre yta för bättre adsorption av produkten.
  • Högre smutsladdningskapacitet.
  • Biologiskt inert med god termisk stabilitet.
  • Inga ytaktiva ämnen förorenar prover.
  • Enhetlig mikroporös struktur av membranet ger höga flödeshastigheter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Bubble Point 2,8 bar
Material Cellulosaacetat, Cellulosanitrat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Flödeshastighet 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Inkluderar Interleaving papper
Typ av membran ME25
Kvantitet 100/Pk.
Yttyp Vanlig
Tjocklek (metrisk) 145μ m
Diameter (metrisk) 25 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • ME25, 0.45 µm 25 mm, 100 pack
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.