Läs mer
Cytiva Whatman™ Membranhållare, glasbehållare
Produktkod. 11315094
:
Reservoarhållare i glas
Produktkod. 11315094
Brand: Cytiva 1961054
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vakuum-typ glasmembranhållare, glasbehållare, 47 mm, 300 ml volym, membranfiltertillbehör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Typ Glasmembranhållare av vakuumtyp
Volym (metrisk) 300 mL
Diameter (metrisk) Botten 47 mm