Läs mer
Cytiva Whatman™ MicroPlus MBS I Membrane Filtration Accessory: Funnel
:
MBS I funnel; 100mL
Description
- Autoclavable
- Presterilized
- 100mL
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| För användning med (utrustning) | Microbiological filtration system I (MBS I) |
| Material | Polypropylene |
| Typ | Funnel |
| Volym (metrisk) | 100 mL |