Läs mer
Cytiva™ Whatman™ MicroPlus Membran
Beskrivning
Membranfiltreringsmetoden (MF) är utmärkt för bestämning och räkning av mikrobiella föroreningar.
- Speciella membranfilter tillverkade av cellulosanitrat utvecklade för mikrobiologisk kvalitetskontroll
- Hög mekanisk styrka
- Hög flödeshastighet
- Steril, individuellt förpackad
- Alla membranfilter har ett rutnät med hög kontrast (3,1 mm)
- Typ STL i dispenserlådor för enkel borttagning och säker hantering med Membrane-Butler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Filterkod | MicroPlus-21ST |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologisk kvalitetskontroll |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Storlek (metrisk) Rutnät | 31mm |
| Yttyp | Rutnät |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |