Läs mer
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membran
Produktkod. 11929217
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Färg:
Grön
Svart
Vitt
Rutnätsfärg:
Svart
Vitt
Filterkod:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Produktkod. 11929217
Brand: Cytiva 10407734
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Har mycket snäv porstorleksfördelning, låga nivåer av extraherbara ämnen och ökad temperaturstabilitet. Whatman™ MicroPlus Membran är lämpliga för provberedning, mikrobiologiska studier och filtrering av vattenlösningar.
Membranfiltreringsmetoden (MF) är utmärkt för bestämning och räkning av mikrobiella föroreningar.
  • Speciella membranfilter tillverkade av cellulosanitrat utvecklade för mikrobiologisk kvalitetskontroll
  • Hög mekanisk styrka
  • Hög flödeshastighet
  • Steril, individuellt förpackad
  • Alla membranfilter har ett rutnät med hög kontrast (3,1 mm)
  • Typ STL i dispenserlådor för enkel borttagning och säker hantering med Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Svart
Material (membran) Cellulosanitrat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Filterkod MicroPlus-21ST
För användning med (applikation) Mikrobiologisk kvalitetskontroll
Rutnätsfärg Vitt
Storlek (metrisk) Rutnät 31mm
Yttyp Rutnät
Diameter (metrisk) 50 mm
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1