Läs mer
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membran
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Färg:
Grön
Svart
Vitt
Rutnätsfärg:
Svart
Vitt
Filterkod:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
Beskrivning
Membranfiltreringsmetoden (MF) är utmärkt för bestämning och räkning av mikrobiella föroreningar.
- Speciella membranfilter tillverkade av cellulosanitrat utvecklade för mikrobiologisk kvalitetskontroll
- Hög mekanisk styrka
- Hög flödeshastighet
- Steril, individuellt förpackad
- Alla membranfilter har ett rutnät med hög kontrast (3,1 mm)
- Typ STL i dispenserlådor för enkel borttagning och säker hantering med Membrane-Butler
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Grön |
| För användning med (utrustning) | Membran Butler |
| Material (membran) | Cellulosanitrat |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| Filterkod | MicroPlus-41STL |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologisk kvalitetskontroll |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Storlek (metrisk) Rutnät | 31mm |
| Yttyp | Rutnät |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 1