Läs mer
Cytiva Whatman™ MicroPlus Membran
Produktkod. 11999207
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Färg:
Grön
Svart
Vitt
Rutnätsfärg:
Svart
Vitt
Filterkod:
MicroPlus-21 STL
MicroPlus-21ST
MicroPlus-31STL
MicroPlus-41STL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 400
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Färg Rutnätsfärg Filterkod Förpackningsstorlek
11999207 50 mm Grön Svart MicroPlus-41STL Paket med 400
11909217 47 mm Vitt Svart MicroPlus-21ST Paket med 100
11919217 50 mm Vitt Svart MicroPlus-21ST Paket med 100
10597631 47 mm Vitt Svart MicroPlus-21 STL Paket med 400
10131241 50 mm Vitt Svart MicroPlus-21 STL Paket med 400
10059710 47 mm Svart Vitt MicroPlus-31STL Paket med 400
11979207 50 mm Svart Vitt MicroPlus-31STL Paket med 400
11989207 47 mm Grön Svart MicroPlus-41STL Paket med 400
11929217 50 mm Svart Vitt MicroPlus-21ST Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 11999207 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10407172
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6155.00 SEK
    5959.00 SEK / Paket med 400
    Save 196.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Har mycket snäv porstorleksfördelning, låga nivåer av extraherbara ämnen och ökad temperaturstabilitet. Whatman™ MicroPlus Membran är lämpliga för provberedning, mikrobiologiska studier och filtrering av vattenlösningar.
Membranfiltreringsmetoden (MF) är utmärkt för bestämning och räkning av mikrobiella föroreningar.
  • Speciella membranfilter tillverkade av cellulosanitrat utvecklade för mikrobiologisk kvalitetskontroll
  • Hög mekanisk styrka
  • Hög flödeshastighet
  • Steril, individuellt förpackad
  • Alla membranfilter har ett rutnät med hög kontrast (3,1 mm)
  • Typ STL i dispenserlådor för enkel borttagning och säker hantering med Membrane-Butler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Grön
Material (membran) Cellulosanitrat
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
Filterkod MicroPlus-41STL
För användning med (applikation) Mikrobiologisk kvalitetskontroll
Rutnätsfärg Svart
Storlek (metrisk) Rutnät 31mm
Yttyp Rutnät
Diameter (metrisk) 50 mm
För användning med (utrustning) Membran Butler