Läs mer
Cytiva Whatman™ Mini-UniPrep™ Sprutlösa filter med försliten septa
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11909424
Change view
Porstorlek:
0,2 μm
0,2μ m
0,45 μm
Material (membran):
Djupfilter av polypropen
Mikrofiber i glas
Nylon
PES
PTFE
PVDF
Kvantitet:
100/förpackning
1000/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
23 product options available for selection
Product selection table with 23 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Material (membran) Kvantitet unitSize
11909424 0,2μ m PTFE 1000/förpackning Paket med 1000
10435352 0,2μ m PVDF 100/förpackning Paket med 100
11348764 0,2μ m Nylon 100/förpackning Paket med 100
11358764 0,2μ m PTFE 100/förpackning Paket med 100
11949414 0,2μ m PES 100/förpackning Paket med 100
11959414 0,2 μm - 100/förpackning Paket med 100
11308774 0,45 μm Mikrofiber i glas 100/förpackning Paket med 100
11328774 0,45 μm PTFE 100/förpackning Paket med 100
10395652 0,45 μm PES 100/förpackning Paket med 100
11318774 0,45 μm Nylon 100/förpackning Paket med 100
11368774 0,2μ m Nylon 1000/förpackning Paket med 1000
11929424 0,2 μm - 1000/förpackning Paket med 1000
11939424 0,45 μm PVDF 1000/förpackning Paket med 1000
11338784 0,45 μm - 1000/förpackning Paket med 1000
11959424 0,45 μm - 1000/förpackning Paket med 1000
11969414 0,45 μm PVDF 100/förpackning Paket med 100
11368784 0,45 μm - 1000/förpackning Paket med 1000
11949424 0,45 μm PTFE 1000/förpackning Paket med 1000
11318784 0,45 μm Djupfilter av polypropen 1000/förpackning Paket med 1000
11919424 0,2μ m PES 1000/förpackning Paket med 1000
11999414 0,2μ m PVDF 1000/förpackning Paket med 1000
10682863 0,45 μm - 100/förpackning Paket med 100
11398764 0,45 μm Djupfilter av polypropen 100/förpackning Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 23 options available.
23 options
Code produit 11909424 Fournisseur Cytiva Code fournisseur US503NPEORG
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bearbetar provladdningar på en tredjedel av tiden. Whatman™ Mini-UniPrep™ Sprutlösa filter med Preslit Septa ger ett snabbare och enklare sätt att ta bort partiklar från prover som förbereds för HPLC- och UHPLC-analys.
Eliminera kärnborttagningsproblem i samband med upprepad automatiserad provtagning. Finns i standard translucent. Använd med standardrobotik på HPLC-instrument med känsliga nålar, vilket möjliggör högre genomströmning.
  • För automatisering med hög genomströmning
  • Slits septumkåpa möjliggör Mini-UniPrep använd med nuvarande robotik på HPLC-instrument för automatisering med hög genomströmning
  • Slitstark men ändå flexibel slitsad septumkåpa har designats speciellt för instrument med känsliga provtagningsbehov
  • Provavdunstning är minimal
  • Öka laboratorieproduktiviteten och effektiviteten genom att bearbeta prover på en tredjedel av tiden för konventionella sprutfilter Består av en 0,5 ml kapacitetskammare och kolv med filtreringsmembran i ena änden och ett förmonterat lock/septum i den andra
  • Designad för att passa in i alla autosampler som rymmer 12 x 32 mm flaskor, eller genomborra septum med nål för att dra provet för manuell injektion i en analysator
Nylon (NYL)
  • Provtyp: Naturligt hydrofila, vattenhaltiga/organiska prover i pH-intervallet 3 till 10
Polytetrafluoreten (PTFE)
  • Provtyp: Hydrofob, för prover> 50% organiska lösningsmedel
Polyvinylidendifluorid (PVDF)
  • Provtyp: Vattenhaltig/≤ 60 % organiska lösningsmedel-lågt ospecifikt proteinbindande medium
Överfyll inte filterenheten eller komprimera enheten i en vinkel innan den lufttäta förseglingen är gjord. Vätska kan rinna ut från luftventilens hål, vilket kan leda till att provet går förlorat eller personskada.
Användningsområden:
  • Rutinmässig HPLC/UHPLC-analys
  • Kompositanalyser
  • Innehållslikformighet
  • Proteinfällning
  • Löslighetstestning
  • Upplösningstestning
  • Provfiltrering
  • Standardrobotik på HPLC-instrument med känsliga nålar, vilket möjliggör högre genomströmning
  • Ljuskänsliga prover
  • Jonkromatografi
Informations sur la commande
Filter finns även med utsvängt lock för att möjliggöra problemfri drift med Shimadzu™ autosamplare.
Flerprovskompressor kan bearbeta upp till sex prover samtidigt, vilket ytterligare förbättrar provbehandlingstiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Material (membran) PTFE
Porstorlek 0,2μ m
För användning med (applikation) Rutinmässig HPLC/UHPLC-analys; Kompositanalyser; Innehållslikformighet; Proteinfällning; Löslighetstestning; Upplösningstestning; Provfiltrering; Standardrobotik på HPLC-instrument med känsliga nålar, vilket möjliggör högre genomströmning; Ljus sen
Material för hölje Polypropen
Kvantitet 1000/förpackning
Typ Sprutlöst filter, Slits Septa
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.