Läs mer
Cytiva Whatman™ Mixed Cellulose Ester Circle (ME28)
Produktkod. 11939217
Change view
Porstorlek:
1.2μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
11939217 1.2μ m Paket med 100
1 options
Produktkod. 11939217 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10408472
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2620.00 SEK
    2533.00 SEK / Paket med 100
    Save 87.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-10-2026
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Grön/svart
Material Blandad cellulosaester
Material (membran) ME 28
Porstorlek 1.2μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Att kvantitativt utvärdera antalet mikroorganismer
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderar Interleaving papper
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Storlek (metrisk) Rutnät 0.31cm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ Membranfilter
Vattenflöde 1,2 sek./100 ml/12,5 cm2
Diameter (engelska) 1,96 tum.
Diameter (metrisk) 5 cm