Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran
Produktkod. 11939207
Change view
Diameter (metrisk):
37 mm
47 mm
50 mm
Porstorlek:
0,6μ m
0,8μ m
3 μm
Material (membran):
MCE
Vattenflöde:
1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Porstorlek Material (membran) Vattenflöde Förpackningsstorlek
11939207 50 mm 3 μm MCE 1,2 s/100 ml/12,5 cm 2 Paket med 100
11375284 47 mm 0,8μ m MCE 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Paket med 100
11315024 37 mm 0,8μ m MCE 2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Paket med 100
11335014 47 mm 0,6μ m MCE 4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11939207 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10400772
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2275.00 SEK
    2204.00 SEK / Paket med 100
    Save 71.00 SEK
    3% Av
 Begränsad artikel
I lager
Underlättar partikeldetektering och minimerar ögontrötthet med ytmärken och färgkontrast. Whatman™ Blandade cellulosaestermembran finns tillgängliga enkla eller rutade för automatiska eller manuella räkneprocedurer.
Erbjuder en hög grad av inre yta för bättre adsorption av produkten.
  • Utmärkt kontrast för lättare partikeldetektering.
  • Galler är icke-toxiska och hämmar inte bakterietillväxt, vilket säkerställer provets integritet.
  • Svarta släta och svarta membran har en blandning av cellulosanitrat och cellulosaacetat.
  • Högre smutsladdningskapacitet.
  • Biologiskt inert med god termisk stabilitet.
  • Inga ytaktiva ämnen förorenar prover.
  • Enhetlig mikroporös struktur av membranet ger höga flödeshastigheter.
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material (membran) MCE
Porstorlek 3 μm
Sterilitet Sterila
Rutnätsfärg Inget rutnät
Inkluderar Interleaving papper
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 100 pack
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ Membran
Vattenflöde 1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) 50 mm