Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran
Diameter (metrisk):
37 mm
47 mm
50 mm
Porstorlek:
0,6μ m
0,8μ m
3 μm
Material (membran):
MCE
Vattenflöde:
1,2 s/100 ml/12,5 cm 2
2,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
4,8 sek./100 ml/12,5 cm 2
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Erbjuder en hög grad av inre yta för bättre adsorption av produkten.
- Utmärkt kontrast för lättare partikeldetektering.
- Galler är icke-toxiska och hämmar inte bakterietillväxt, vilket säkerställer provets integritet.
- Svarta släta och svarta membran har en blandning av cellulosanitrat och cellulosaacetat.
- Högre smutsladdningskapacitet.
- Biologiskt inert med god termisk stabilitet.
- Inga ytaktiva ämnen förorenar prover.
- Enhetlig mikroporös struktur av membranet ger höga flödeshastigheter.
- Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
- Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,8μ m |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Rutnätsfärg | Vanlig |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Proteinbindningskapacitet | Intermediär |
| Kvantitet | 100 pack |
| Storlek (metrisk) Rutnät | 3.1mm |
| Temperatur (engelska) Drift | 266 °F |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- ME27, 0.8 µm 47 mm, 100 pack
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: Cellulose nitrate
- UNKNOWN ACUTE-90 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.