Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran: ME24
Produktkod. 11315324
Change view
Diameter (metrisk):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Yttyp:
Rutnät
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttyp unitSize
11315324 47 mm Vanlig Paket med 100
11355374 5 cm Rutnät Paket med 100
11345374 4,7 cm Rutnät Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11315324 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10401770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1720.00 SEK
    1543.00 SEK / Paket med 100
    Save 177.00 SEK
    10% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rekommenderas för de flesta rutintillämpningar
  • Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
  • Porstorlek: 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
Kvalitet ME 24
Rutnätsfärg Vanlig
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Storlek (metrisk) Rutnät EJ TILLÄMPLIGT
Yttyp Vanlig
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ Membran
Vattenflöde 20 s/100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm