Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran: ME24
Produktkod. 11345374
Change view
Diameter (metrisk):
4,7 cm
47 mm
5 cm
Yttyp:
Rutnät
Vanlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttyp unitSize
11345374 4,7 cm Rutnät Paket med 100
11355374 5 cm Rutnät Paket med 100
11315324 47 mm Vanlig Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345374 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10406970
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rekommenderas för de flesta rutintillämpningar
  • Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
  • Porstorlek: 0,2 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Att kvantitativt utvärdera antalet mikroorganismer
Kvalitet ME 24
Rutnätsfärg Svart
Hydrofobicitet Hydrofil
Inkluderar Interleaving papper
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Storlek (metrisk) Rutnät 0.31cm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ Membran
Vattenflöde 20 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 4,7 cm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose