Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran - WME-intervall, 0,2μ m
Produktkod. 11344854
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Porstorlek Förpackningsstorlek
11344854 0,2μ m Paket med 100
1 options
Produktkod. 11344854 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7187114
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1280.00 SEK
    1167.44 SEK / Paket med 100
    Save 112.56 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
I lager
Består av cellulosaacetat och cellulosanitratmembran. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rena nitrocellulosafilter.
  • Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Färgkontrasten från filterytan underlättar också partikeldetektering och minimerar ögontrötthet.
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material Blandad cellulosaester
Material (membran) WME
Porstorlek 0,2μ m
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Provberedning, mikrobiologiska studier, filtrering av vattenlösningar
Rutnätsfärg Svart
Inkluderar Vaddera
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 100 pack
Storlek (metrisk) Rutnät 3.1mm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Typ Vitt, svart rutnät
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm