Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran - WME-intervall, 0,45μ m Porstorlek
Produktkod. 10030461
Change view
Yttyp:
Rutnät
Vanlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Interleaving papper
Pad, interleaving papper
Vaddera
Kvantitet:
100 pack
1000-pack
200-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Yttyp Sterilitet Inkluderar Kvantitet Förpackningsstorlek
10030461 Rutnät Sterila Pad, interleaving papper 100 pack Paket med 100
11914544 Rutnät Sterila Interleaving papper 1000-pack Paket med 1000
10153971 Rutnät Icke-steril Vaddera 100 pack Paket med 100
11374824 Vanlig Sterila Vaddera 100 pack Paket med 100
11929207 Rutnät Sterila Interleaving papper 200-pack Paket med 200
10756262 Rutnät Sterila Interleaving papper 100 pack Paket med 100
11324834 Rutnät Icke-steril Interleaving papper 100 pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 10030461 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7141104
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1235.00 SEK
    1123.31 SEK / Paket med 100
    Save 111.69 SEK
    9% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Består av cellulosaacetat och cellulosanitratmembran. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rena nitrocellulosafilter.
  • Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Färgkontrasten från filterytan underlättar också partikeldetektering och minimerar ögontrötthet.
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
Beställningsinfo
Autoklaverbar förpackning har 10 kuvert med 10 filter/dynor för sterilisering i det mikrobiologiska laboratoriet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Mikrobiologiskt arbete, provberedning, mikrobiologiska studier, filtrering av vattenlösningar
Rutnätsfärg Svart
Inkluderar Pad, interleaving papper
Förpackning Individuellt förpackad
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 100 pack
Storlek (metrisk) Rutnät 3.1mm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • WME, white/black grid 3.1 mm, sterile, 0.45 µm, 47 mm, 100 pack
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.