Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran - WME-intervall, 0,45μ m Porstorlek
Yttyp:
Rutnät
Vanlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Interleaving papper
Pad, interleaving papper
Vaddera
Förpackning:
Autoklavpaket
Individuellt förpackad
Packa
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Beskrivning
Består av cellulosaacetat och cellulosanitratmembran. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rena nitrocellulosafilter.
- Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
- Färgkontrasten från filterytan underlättar också partikeldetektering och minimerar ögontrötthet.
- Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
- Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
Beställningsinfo
Autoklaverbar förpackning har 10 kuvert med 10 filter/dynor för sterilisering i det mikrobiologiska laboratoriet.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologiskt arbete, provberedning, mikrobiologiska studier, filtrering av vattenlösningar |
| Rutnätsfärg | Svart |
| Inkluderar | Vaddera |
| Förpackning | Packa |
| Proteinbindningskapacitet | Intermediär |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose