Läs mer
Cytiva Whatman™ Blandade cellulosaestermembran - WME-intervall, 0,45μ m Porstorlek
Produktkod. 11929207
Change view
Yttyp:
Rutnät
Vanlig
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Inkluderar:
Interleaving papper
Pad, interleaving papper
Vaddera
Kvantitet:
100 pack
1000 förpackning
200 förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Yttyp Sterilitet Inkluderar Kvantitet unitSize
11929207 Rutnät Sterila Interleaving papper 200 förpackning Paket med 200
11914544 Rutnät Sterila Pad, interleaving papper 1000 förpackning Paket med 1000
10153971 Rutnät Icke-steril Vaddera 100 pack Paket med 100
11374824 Vanlig Sterila Vaddera 100 pack Paket med 100
10030461 Rutnät Sterila Pad, interleaving papper 100 pack Paket med 100
10756262 Rutnät Sterila Interleaving papper 100 pack Paket med 100
11324834 Rutnät Icke-steril Interleaving papper 100 pack Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11929207 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7141124
Består av cellulosaacetat och cellulosanitratmembran. Whatman™ Mixed Cellulose Ester Membranes - WME Range kännetecknas av en slätare och mer enhetlig yta än rena nitrocellulosafilter.
  • Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Färgkontrasten från filterytan underlättar också partikeldetektering och minimerar ögontrötthet.
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
Beställningsinfo
Autoklaverbar förpackning har 10 kuvert med 10 filter/dynor för sterilisering i det mikrobiologiska laboratoriet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Mikrobiologiskt arbete, provberedning, mikrobiologiska studier, filtrering av vattenlösningar
Rutnätsfärg Svart
Inkluderar Interleaving papper
Förpackning Individuellt förpackad
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 200 förpackning
Storlek (metrisk) Rutnät 3.1mm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Diameter (engelska) 1,85 tum.
Diameter (metrisk) 47 mm