Läs mer
Cytiva Whatman™ MV050 Vakuumfiltreringsgrenrör
Beskrivning
- Produkttyp: Vakuumfiltreringsgrenrör
- Material: Rostfritt stål
- Volym: 500 ml
- Autoklaverbar: Ja
- Kontakt: Gummistoppare
- Filterdiameter: 47/50 mm
- Filtreringsområde: 12,5 cm 2
- För användning med (applikationer): Mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi. Restanalys, fällningsanalys och kontamineringstestning (livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedels- och kosmetikindustrin)
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kontakter | Gummipropp |
| Disponibel | Återanvändbar |
| För användning med (utrustning) | MV050 Fördelare |
| Material | Rostfritt stål |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Filtreringsområde | 12,5 cm 2 |
| För användning med (applikation) | Mikrobiologi, biokemi och hydrobiologi. Restanalys, fällningsanalys och kontamineringstestning (livsmedels- och dryckesindustrin, läkemedels- och kosmetikindustrin) |
| Inkluderar | Snabbstängningsklämma |
| Modell | MV050A/0 |
| Visa mer |