Läs mer
Cytiva Whatman™ Icke-sterila ME 25 blandade cellulosaestermembran
Beskrivning
Erbjuder en större adsorption av produkt med en hög grad av inre yta. Whatman™ Icke-sterila ME25 blandade cellulosamembran finns tillgängliga enkla för automatiska koloniräkningsapplikationer, såväl som rutnät för att hjälpa till vid manuella räkneprocedurer.
Består av cellulosaacetat och cellulosanitrat som kännetecknas av en slät och enhetlig yta. Färgkontrast från filterytan underlättar partikeldetektering och minimerar trötthet i ögonen.
- Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
- Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
- Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
- Porstorlek: 0,45 μm
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | MCE |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Rutnätsfärg | EJ TILLÄMPLIGT |
| Inkluderar | Interleaving papper |
| Proteinbindningskapacitet | Intermediär |
| Kvantitet | 100 pack |
| Storlek (metrisk) Rutnät | 3,1 mm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- Varning
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose