Läs mer
Cytiva Whatman™ Icke-sterila ME 25 blandade cellulosaestermembran
Produktkod. 11325394
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Rutnätsfärg:
EJ TILLÄMPLIGT
Grön/svart
Svart
Vitt
Storlek (metrisk) Rutnät:
3,1 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 11325394
Brand: Cytiva 10409714
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder en större adsorption av produkt med en hög grad av inre yta. Whatman™ Icke-sterila ME25 blandade cellulosamembran finns tillgängliga enkla för automatiska koloniräkningsapplikationer, såväl som rutnät för att hjälpa till vid manuella räkneprocedurer.
Består av cellulosaacetat och cellulosanitrat som kännetecknas av en slät och enhetlig yta. Färgkontrast från filterytan underlättar partikeldetektering och minimerar trötthet i ögonen.
  • Gitteryta (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Speciellt giftfritt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
  • Porstorlek: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Svart
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Rutnätsfärg Vitt
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 100 pack
Storlek (metrisk) Rutnät 3,1 mm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Tjocklek (metrisk) 145μ m
Typ Membran
Vattenflöde 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) 50 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: nitrocellulose