Läs mer
Cytiva Whatman™ Icke-sterila ME 25 blandade cellulosaestermembran
Produktkod. 11375364
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
50 mm
Rutnätsfärg:
EJ TILLÄMPLIGT
Grön/svart
Svart
Vitt
Storlek (metrisk) Rutnät:
3,1 mm
5 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Rutnätsfärg Storlek (metrisk) Rutnät Förpackningsstorlek
11375364 50 mm Svart 3,1 mm Paket med 100
11365364 47 mm Svart 3,1 mm Paket med 100
11325394 50 mm Vitt 3,1 mm Paket med 100
10292131 47 mm EJ TILLÄMPLIGT 3,1 mm Paket med 100
11365384 47 mm Grön/svart 3,1 mm Paket med 100
11325364 47 mm Svart 5 mm Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 11375364 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10406814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1540.00 SEK
    1501.00 SEK / Paket med 100
    Save 39.00 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Erbjuder en större adsorption av produkten med hög grad av intern yta. Whatman™ Icke-sterila ME25 blandade cellulosamembran finns tillgängliga helt enkelt för automatisk koloniräkning.
Erbjuder en större adsorption av produkt med en hög grad av inre yta. Whatman™ Icke-sterila ME25 blandade cellulosamembran finns tillgängliga enkla för automatiska koloniräkningsapplikationer, såväl som rutnät för att hjälpa till vid manuella räkneprocedurer.
Bestående av cellulosaacetat och cellulosanitrat, kännetecknat av en slät och jämn yta. Färgkontrasten som filterytan ger underlättar partikeldetektering och minimerar ögontrötthet.
  • Ytan (3,1 mm intervall) gör filter idealiska för koloniräkning efter inkubation
  • Speciellt icke-giftigt bläck som används är helt fritt från bakterietillväxthämmare
  • Tillverkad under strikt kontrollerade renrumsförhållanden
  • Porstorlek: 0,45 μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Material (membran) MCE
Porstorlek 0,45 μm
Sterilitet Icke-steril
Rutnätsfärg Svart
Proteinbindningskapacitet Intermediär
Kvantitet 100 pack
Storlek (metrisk) Rutnät 3,1 mm
Yttyp Rutnät
Temperatur (engelska) Drift 266 °F
Temperatur (metrisk) Drift 130 °C
Tjocklek (metrisk) 145μ m
Typ Membran
Vattenflöde 12,5 sek./100 ml/12,5 cm 2
Diameter (engelska) 2 tum
Diameter (metrisk) 50 mm