Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrofilt membran
Produktkod. 16675675
Change view
Porstorlek:
1 μm
2μ m
3 μm
8μ m
10μ m
12μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
16675675 1 μm 13 mm -
16685675 1 μm 19 mm -
16605685 1 μm 47 mm -
16311426 8μ m 25 mm Paket med 100
16321426 8μ m 47 mm Paket med 100
16675665 10μ m 13 mm -
16685665 10μ m 25 mm -
16695665 10μ m 47 mm -
16615675 12μ m 13 mm Paket med 100
16625675 12μ m 25 mm -
16635675 12μ m 47 mm Paket med 100
16615685 1 μm 90 mm -
16635685 1 μm 293 mm -
16645665 3 μm 13 mm -
16645685 2μ m 25 mm -
16655685 2μ m 47 mm -
16655665 3 μm 25 mm -
16665665 3 μm 47 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 16675675 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10418701
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Nuclepore spåretsade hydrofila membran med högt definierad porstorleksavskärning i submikronintervall
  • Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
  • Behandlad med PVP för att göra den hydrofil
  • Lågt extraherbart material minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
  • Hög kemikalieresistens
  • Bra termisk stabilitet
  • Låg, jämn aska
  • Låga taravikter
  • Slät, platt membranyta för hög partikelsynlighet
Användningsområden:
  • Bioanalyser
  • Cellbiologi
  • Miljöanalys
  • Mikroskopi
  • Cytologi
  • Parasitologi
  • Vissa luft- och oceanografiska analyser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polykarbonat
Porstorlek 1 μm
För användning med (applikation) Bioanalyser, Cellbiologi, Miljöanalys, Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, Vissa luft- och oceanografianalyser
Kvantitet 100 Pk.
Typ Nuclepore hydrofilt membran
Diameter (metrisk) 13 mm