Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore Hydrofilt membran
Porstorlek:
1 μm
2μ m
3 μm
8μ m
10μ m
12μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
47 mm
90 mm
293 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
- Behandlad med PVP för att göra den hydrofil
- Lågt extraherbart material minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
- Hög kemikalieresistens
- Bra termisk stabilitet
- Låg, jämn aska
- Låga taravikter
- Slät, platt membranyta för hög partikelsynlighet
Användningsområden:
- Bioanalyser
- Cellbiologi
- Miljöanalys
- Mikroskopi
- Cytologi
- Parasitologi
- Vissa luft- och oceanografiska analyser
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polykarbonat |
| Porstorlek | 1 μm |
| För användning med (applikation) | Bioanalyser, Cellbiologi, Miljöanalys, Mikroskopi, Cytologi, Parasitologi, Vissa luft- och oceanografianalyser |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Typ | Nuclepore hydrofilt membran |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |