Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofilt membran
Beskrivning
- Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
- Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gör filtren hydrofila
- Lågt extraherbart material minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
- Hög kemikaliebeständighet och god termisk stabilitet för ett brett spektrum av provtyper
- Låg, jämn aska och låga taravikter
- Slät platt membranyta för hög partikelsynlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 0,2μ m |
| För användning med (applikation) | Bioanalyser, cellbiologi och miljöanalys |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Typ av membran | Polykarbonatfilm spåretsad (PFTE) |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Form | Cirkel |
| Typ | Spår etsade hydrofila membranfilter |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |