Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofilt membran
Produktkod. 16371396
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,4 μm
0,6μ m
0,8μ m
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) unitSize
16371396 0,2μ m 19 mm -
16361396 0,2μ m 13 mm -
16381396 0,2μ m 25 mm Paket med 100
16301416 0,6μ m 47 mm -
16311416 0,8μ m 13 mm -
16321416 0,8μ m 19 mm -
16331416 0,8μ m 25 mm -
16341416 0,8μ m 37 mm -
16351416 0,8μ m 47 mm -
16361416 5 μm 13 mm -
16381416 5 μm 47 mm -
16391416 5 μm 50 mm -
16301426 8μ m 13 mm Paket med 100
16301406 0,2μ m 50 mm Paket med 100
16321406 0,2μ m 142 mm Paket med 25
16331406 0,4 μm 13 mm -
16341406 0,4 μm 19 mm -
16351406 0,4 μm 25 mm -
16371406 0,4 μm 50 mm -
16391406 0,6μ m 25 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 16371396 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10417004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mycket definierad porstorleksgräns i området under mikron möjliggör mätningar av partikeldeformitet och infångning av extremt små partiklar
  • Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
  • Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gör filtren hydrofila
  • Lågt extraherbart material minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
  • Hög kemikaliebeständighet och god termisk stabilitet för ett brett spektrum av provtyper
  • Låg, jämn aska och låga taravikter
  • Slät platt membranyta för hög partikelsynlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Porstorlek 0,2μ m
För användning med (applikation) Bioanalyser, cellbiologi och miljöanalys
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Polykarbonatfilm spåretsad (PFTE)
Antal per förpackning 100/Pk.
Form Cirkel
Typ Spår etsade hydrofila membranfilter
Diameter (metrisk) 19 mm