Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofilt membran
Porstorlek:
0,2μ m
0,4 μm
0,6μ m
0,8μ m
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Beskrivning
- Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
- Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gör filtren hydrofila
- Lågt extraherbart material minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
- Hög kemikaliebeständighet och god termisk stabilitet för ett brett spektrum av provtyper
- Låg, jämn aska och låga taravikter
- Slät platt membranyta för hög partikelsynlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 5 μm |
| För användning med (applikation) | Bioanalyser, cellbiologi och miljöanalys |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Typ av membran | Polykarbonatfilm spåretsad (PFTE) |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Form | Cirkel |
| Typ | Spår etsade hydrofila membranfilter |
| Diameter (metrisk) | 47 mm |