Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofilt membran
Produktkod. p-7087616
Porstorlek:
0,2μ m
0,4 μm
0,6μ m
0,8μ m
5 μm
8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
19 mm
25 mm
37 mm
47 mm
50 mm
142 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 25
Produktkod. 16361396
Brand: Cytiva 10417001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En mycket definierad porstorleksgräns i området under mikron möjliggör mätningar av partikeldeformitet och infångning av extremt små partiklar
  • Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
  • Behandling med polyvinylpyrrolidon (PVP) gör filtren hydrofila
  • Lågt extraherbart material minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
  • Hög kemikaliebeständighet och god termisk stabilitet för ett brett spektrum av provtyper
  • Låg, jämn aska och låga taravikter
  • Slät platt membranyta för hög partikelsynlighet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Porstorlek 0,2μ m
För användning med (applikation) Bioanalyser, cellbiologi och miljöanalys
Hydrofobicitet Hydrofil
Typ av membran Polykarbonatfilm spåretsad (PFTE)
Antal per förpackning 100/Pk.
Form Cirkel
Typ Spår etsade hydrofila membranfilter
Diameter (metrisk) 13 mm