Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore™ Hydrofila membran av polykarbonat
Diameter (metrisk):
25 mm
Beskrivning
- En mycket definierad porstorleksgräns i området under mikron möjliggör mätning av partikeldeformitet och infångning av extremt små partiklar
- Membran finns i en rad porstorlekar, diametrar och arkformat
- Spåretsad för högdefinierad porstorlek och hög pordensitet
- Behandlad med polyvinylpyrrolidon (PVP) för att göra den hydrofil
- Låg extraherbar mängd, minimerar risken för kontaminering av filtreringsprov
- Hög kemikaliebeständighet och god termisk stabilitet för ett brett spektrum av provtyper
- Låga konsekventa ask- och taravikter
- Slät platt membranyta för hög partikelsynlighet
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 5 μm |
| För användning med (applikation) | Mikroskopi, cytologi, parasitologi, samt vissa luft- och oceanografianalyser |
| Typ av membran | Polykarbonatfilm spåretsad (PFTE) |
| Antal per förpackning | 100/Pk. |
| Typ | Nukleopore hydrofilt membran |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |