Läs mer
Cytiva Whatman™ Nuclepore Track-Etched Polycarbonate AOX Membranes
Diameter (metrisk):
25 mm
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- High chemical resistance and thermal stability for a wide range of samples
- Low, consistent ash levels and low tare weights
- Compatible with ISO 9562 guidelines for determining adsorbable organically bound halogens
- Smooth flat surface increases particle visibility
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Nucleopore Polycarbonate |
| Porstorlek | 0.4 μm |
| Flödeshastighet | High |
| För användning med (applikation) | Epifluorescence microscopy, environmental analysis, cell biology |
| Hydrofobicitet | Hydrophilic |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |