Läs mer
Cytiva Whatman™ Nylon Membran
Produktkod. 11365084
Change view
Diameter (metrisk):
47 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11365084 47 mm Paket med 100
1 options
Produktkod. 11365084 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7410004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1885.00 SEK
    1823.00 SEK / Paket med 100
    Save 62.00 SEK
    3% Av
I lager
För filtrering av vattenlösningar och de flesta organiska lösningsmedel
  • Hydrofil
  • Smidig, hållbar och rivtålig
  • Kan autoklaveras vid 135 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Formatera Skiva
Material Nylon
Porstorlek 1 μm
Diameter (engelska) 1,8 tum
Diameter (metrisk) 47 mm