Läs mer
Cytiva Whatman™ Nylon Membran cirkel
Porstorlek:
0,2μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
För filtrering av vattenlösningar och de flesta organiska lösningsmedel
- Hydrofilt - eliminerar behovet av vätmedel
- För användning med ett brett utbud av biologiska preparat
- Smidig, hållbar och rivtålig
- Kan autoklaveras vid 135 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Filtertyp | Membranfilter |
| Material | Nylon |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| För användning med (applikation) | För filtrering av vattenlösningar och de flesta organiska lösningsmedel |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Typ | Filtreringsmembranskiva |
| Diameter (metrisk) | 25 mm |