Läs mer
Cytiva Whatman™ Nylon Membran
Produktkod. 11334874
Change view
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Porstorlek Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
11334874 0,8μ m 47 mm Paket med 100
11384864 0,2μ m 90 mm Paket med 50
10012161 0,2μ m 47 mm Paket med 100
11394864 0,5μ m 13 mm Paket med 100
11314874 0,45 μm 47 mm Paket med 100
11345084 0,2μ m 13 mm Paket med 100
11304874 0,45 μm 25 mm Paket med 100
11324874 0,45 μm 90 mm Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 11334874 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 7408004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2225.00 SEK
    1965.00 SEK / Paket med 100
    Save 260.00 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Flexibel och hållbar för enklare hantering. Cytiva Nylon Membran är naturligt hydrofila, vilket eliminerar behovet av vätmedel och förvätning vid filtrering av vattenlösningar.
  • Rena nylonmembran
  • Rivtålig
  • Filtrera många organiska lösningsmedel
  • Autoklaverbar upp till 135 °C
  • Bioteknologiska tillämpningar inkluderar filtrering av vävnadsodlingsmedia, mikrobiologiska medier, buffertar och lösningar
  • Används i kromatografi för att filtrera prover, vattenhaltiga och organiska mobila faser, vakuumavgasning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Filtertyp Membranfilter
Material Nylon
Porstorlek 0,8μ m
Hydrofobicitet Hydrofil
Kvantitet 100/Pk.
Typ Filtreringsmembranskiva
Diameter (metrisk) 47 mm