Läs mer
Cytiva Whatman™ Nylon Membran
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
0,5μ m
0,8μ m
Diameter (metrisk):
13 mm
25 mm
47 mm
90 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
Flexibel och hållbar för enklare hantering. Cytiva Nylon Membran är naturligt hydrofila, vilket eliminerar behovet av vätmedel och förvätning vid filtrering av vattenlösningar.
- Rena nylonmembran
- Rivtålig
- Filtrera många organiska lösningsmedel
- Autoklaverbar upp till 135 °C
- Bioteknologiska tillämpningar inkluderar filtrering av vävnadsodlingsmedia, mikrobiologiska medier, buffertar och lösningar
- Används i kromatografi för att filtrera prover, vattenhaltiga och organiska mobila faser, vakuumavgasning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Nylon |
| Porstorlek | 0,5μ m |
| Hydrofobicitet | Hydrofil |
| Kvantitet | 100/Pk. |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |