Läs mer
Cytiva Whatman™ Nytran™ Nylon Membran
Beskrivning
- Måttligt —laddad idealisk för applikationer som kräver en lägre laddning inklusive Southern och Northern blotting, koloni- och placklyft, samt dot- och slot blots
- Möjliggör utmärkta signal-brus-förhållanden
- Bindningskapacitet:> 400 μg/cm 2
- Kompatibel med isotopisk och icke-isotopisk detektion
- Finns i μ0,2 m och μ0,45 m porstorlek för optimal retention av oligon och större DNA-fragment
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 30 cm |
| Bredd (metrisk) | 3 m |
| För användning med (applikation) | Lämplig för isotopisk och icke-isotopisk detektion |
| Bindande kapacitet | >400 μg/cm 2 |
| Formatera | Rulla |
| Material | Nylon |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Mått (LxB) | 300 x 30 cm |