Läs mer
Cytiva Whatman™ Nytran™ SuperCharge-membran
Produktkod. 11355424
Change view
Storlek (metrisk):
11 x 14 cm
20 cm x 3 m
30 cm x 3 m
8,2 cm i diameter
Formatera:
Ark
Rulla
Skiva
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 50
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek (metrisk) Formatera unitSize
11355424 11 x 14 cm Ark Paket med 10
11335424 8,2 cm i diameter Skiva Paket med 50
11969287 20 cm x 3 m Rulla Varje
11979287 30 cm x 3 m Rulla Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11355424 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10416230
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gjut likformigt på båda sidor av en stödmatris, vilket ger utmärkt symmetri och låter membranen ligga plant utan att krullas
Nytran SuperCharge (SPC ) Membran
  • Kombinerar en mycket hög positiv laddning och högre densitet av nylon per ytenhet för att ge fler provbindningsställen
  • Visar en mycket enhetlig porstorlek och porfördelning, vilket leder till större reproducerbarhet eller resultat över ett membran och från blot till blot
  • Tillverkad för att tillåta både en hög positiv laddning och extremt låg bakgrund
  • Bindningskapacitet:> 600 μg/cm 2
  • Kompatibel med isotopisk och icke-isotopisk detektion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 11 cm
Bredd (metrisk) 14 cm
För användning med (applikation) Lämplig för isotopisk och icke-isotopisk detektion
Bindande kapacitet >600 μg/cm 2
Formatera Ark
Material Nylon
Porstorlek 0,45μ m
Storlek (metrisk) 11 x 14 cm