Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorpapper, CF-remsor
Produktkod. 11390684
Change view
pH-intervall:
0 till 14
4,5 till 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Förpackningsstorlek
11390684 4,5 till 10 Paket med 100
10377481 0 till 14 Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11390684 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 2614991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00 SEK
    205.68 SEK / Paket med 100
    Save 46.32 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Ger ett extremt tydligt och exakt visuellt pH-värde med hjälp av fyra olika segment av färgimpregnerade indikatorpapper. Whatman™ pH-indikatorpapper, CF-remsor använder färgämnen som är kemiskt bundna till papperet och som inte kan urlakas till lösning.
  • Plaststöd som behåller styvheten i vätskor
  • Papperssegment på varje remsa har kemiskt bundna färgämnen; kan inte läcka in i lösningen
  • Kompletterande indikatordiagram ger tydlig jämförelse
  • Helsortimentsremsor (0 till 14) graderade i 1 pH-enheter; breda remsor (4,5 till 10pH) i 0,5pH-enheter
  • Förpackningar om 100; varje remsa är ungefär 0,25x 3 tum. (6x 80 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 4,5 till 10
Formatera Remsa
Examen 0.5 pH
Inkluderar Plaststöd, papperssegment på varje remsa, kompletterande indikatordiagram
Kvantitet 100 pack
Typ pH-testremsa, färgbunden
Mått (L x B) 80 x 6 mm
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 6 mm