Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorpapper, CF-remsor
Produktkod. p-194538
pH-intervall:
0 till 14
4,5 till 10
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10377481
Brand: Cytiva 2613991
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Ger ett extremt tydligt och exakt visuellt pH-värde med hjälp av fyra olika segment av färgimpregnerade indikatorpapper. Whatman™ pH-indikatorpapper, CF-remsor använder färgämnen som är kemiskt bundna till papperet och som inte kan urlakas till lösning.
  • Plaststöd som behåller styvheten i vätskor
  • Papperssegment på varje remsa har kemiskt bundna färgämnen; kan inte läcka in i lösningen
  • Kompletterande indikatordiagram ger tydlig jämförelse
  • Helsortimentsremsor (0 till 14) graderade i 1 pH-enheter; breda remsor (4,5 till 10pH) i 0,5pH-enheter
  • Förpackningar om 100; varje remsa är ungefär 0,25x 3 tum. (6x 80 mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Formatera Remsa
Examen 1 pH
Inkluderar Plaststöd, papperssegment på varje remsa, kompletterande indikatordiagram
Kvantitet 100 pack
Typ pH-testremsa, färgbunden
Mått (L x B) 80 x 6 mm
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 6 mm