Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Produktkod. 11354974
Change view
pH-intervall:
0 till 14
1 till 11
2 till 9
Kvantitet:
1 rulle
100 pack
200-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. pH-intervall Kvantitet unitSize
11354974 0 till 14 100 pack Paket med 100
11364974 2 till 9 100 pack Paket med 100
11919347 1 till 11 1 rulle Varje
11375254 0 till 14 200-pack Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Produktkod. 11354974 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 10362000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Ger snabb bestämning av pH-värden. Whatman™ pH-indikatorer är impregnerade med en blandning av flera indikatorer som ändrar färg när de kommer i kontakt med en viss provlösning.
Bestäm pH med hjälp av den medföljande färgjämförelsetabellen. Testremsorna antar en speciell färg vid kontakt med provlösningen.
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för ett brett utbud av rutinmässiga pH-tester
  • Billig
  • Bekväm och bärbar för fältbruk. Dessa pH-indikatorer har impregnerats med en blandning av flera indikatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Formatera Remsa
Inkluderar Färgjämförelsediagram
Kvantitet 100 pack
Typ Indikatorpapper