Läs mer
Cytiva Whatman™ pH-indikatorer
Produktkod. p-4372195
pH-intervall:
0 till 14
1 till 11
2 till 9
Kvantitet:
1 rulle
100 pack
200-pack
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 200
Varje
Produktkod. 11354974
Brand: Cytiva 10362000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger snabb bestämning av pH-värden. Whatman™ pH-indikatorer är impregnerade med en blandning av flera indikatorer som ändrar färg när de kommer i kontakt med en viss provlösning.
Bestäm pH med hjälp av den medföljande färgjämförelsetabellen. Testremsorna antar en speciell färg vid kontakt med provlösningen.
  • Omedelbar pH-avläsning
  • Noggrann för ett brett utbud av rutinmässiga pH-tester
  • Billig
  • Bekväm och bärbar för fältbruk. Dessa pH-indikatorer har impregnerats med en blandning av flera indikatorer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH-intervall 0 till 14
Formatera Remsa
Inkluderar Färgjämförelsediagram
Kvantitet 100 pack
Typ Indikatorpapper